Få mere at vide
3-n-Butoxypropionitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7045614
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11397716
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11342.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-71-3
Molekylær formel C7H13NO
Molekylvægt (g/mol) 127.19
MDL nummer MFCD00045643
InChI nøgle AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butoxypropionitrile, propanenitrile, 3-butoxy, beta-butoxy propionitrile, propionitrile, 3-butoxy, 3-butoxypropannitril, 3-butoxypropiononitrile, 3-n-butoxypropionitrile, 3-butoxypropannitril czech, .beta.-butoxy propionitrile, 3-butoxypropanitrile
PubChem CID 23395
IUPAC navn 3-butoxypropanenitrile
SMIL CCCCOCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Butoxypropionitrile
Tæthed 0.92
Kogepunkt 105°C to 106°C (15 mmHg)
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.4175
Mængde 5 g
Beilstein 1747904
Formel vægt 127.19
Procent renhed 97%