Få mere at vide
[3-(morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 207.27 |
| Procent renhed | 97% |