Få mere at vide
3-(morpholinomethyl)benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10629954
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10629954 250 mg 250mg
10595953 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10629954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 446866-83-7
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
InChI nøgle KMYNYFKOOXFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 3-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 3-morpholinomethylbenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164603
IUPAC navn 3-(morpholin-4-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.26
Procent renhed 95%