Få mere at vide
3-(morpholin-4-ylmethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411124
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10411124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10411124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40116DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
CAS 857283-91-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H14N2O
MDL nummer MFCD08060511
Mængde 1 g
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl benzonitrile, 3-morpholinomethyl benzonitrile, 3-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile
InChI nøgle GSVNKQLSALKJHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C#N
IUPAC navn 3-(morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 202.257
PubChem CID 7164605
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%