Få mere at vide
3-(morpholin-4-ylmethyl)benzoesyrehydrochloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729983
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10729983 1 g 1g
10527663 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729983 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40151DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 137605-80-2
Molekylær formel C12H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 257.71
MDL nummer MFCD09064949
InChI nøgle UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229486
IUPAC navn 3-(morpholin-4-ylmethyl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 275.74
Procent renhed 97%