Få mere at vide
3-(morpholin-4-ylmethyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728085
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10728085 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10631655 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10421293 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728085 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40114DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 123207-48-7
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
InChI nøgle IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 1096406
IUPAC navn 3-(morpholin-4-ylmethyl)anilin
SMIL C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 192.26
Procent renhed 95%