Få mere at vide
3-methylthiophen-2-carboxaldehyd, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471708
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471708 25 g 25g
11481708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13961.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5834-16-2 | C6H6OS | 126.173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5834-16-2
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.173
MDL nummer MFCD00005430
InChI nøgle BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-aldehyde, 3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methyl-2-formylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methyl, thiophenecarboxaldehyde, methyl, 3-methyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 79911
IUPAC navn 3-methylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL CC1=C(SC=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Tæthed 1.17
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.586
Mængde 25 g
Beilstein 107874
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 126.18
Procent renhed 90%
Grad Teknisk