Få mere at vide
3-(Methylthio)propiondehyd, 97%
Artikelnummer. 11452487
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452487 50 g 50g
11447846 10 g 10g
11462487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14774.18
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 3268-49-3 | C4H8OS | 104,167 g/mol
3-(Methylthio)propionaldehyd, bruges som madsmag, til fremstilling af bagt mad, krydderier, læskedrikke, slik. Det bruges også som mellemprodukt. Det har brede anvendelser i organisk syntese som opløsningsmidler såvel som reagenser. De bruges i syntesen af specifikke sammensætningsklasser, herunder landbrugskemikalier, egenskabsforbedrende tilsætningsstoffer, farmakologiske lægemidler, kemisk resistente polymerer, detergenter og gummiantioxidanter. Nogle eksempler på alifatiske og aromatiske thioethere fundet i smagsstoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Methylthio)propionaldehyd, bruges som madsmag, til fremstilling af bagt mad, krydderier, læskedrikke, slik. Det bruges også som mellemprodukt. Det har brede anvendelser i organisk syntese som opløsningsmidler såvel som reagenser. De bruges i syntesen af specifikke sammensætningsklasser, herunder landbrugskemikalier, egenskabsforbedrende tilsætningsstoffer, farmakologiske lægemidler, kemisk resistente polymerer, detergenter og gummiantioxidanter. Nogle eksempler på alifatiske og aromatiske thioethere, der findes i smagsstoffer.
Opløselighed
Det er let opløseligt i alkoholopløsningsmidler såsom ethanol, propylen og glycololie. Det er uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Luftfølsom. Håndter og opbevar under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3268-49-3
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.167
MDL nummer MFCD00007022
InChI nøgle CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropanal
SMIL CSCCC=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)propionaldehyde
Smeltepunkt -58 °C
Tæthed 1.052
Kogepunkt 165 °C til 166 °C
Flammepunkt 64 °C (147 °F)
Lugt Stærk
Lineær formel CH3S(CH2)2CHO
Brydningsindeks 1.4825
Mængde 50 g
FN nummer UN2785
Beilstein 1739289
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Det er let opløseligt i alkoholopløsningsmidler som ethanol, propylen og glykololie. Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 104.17
Procent renhed 98%