Få mere at vide
3-(Methylthio)propionaldehyde 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10463330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10463330 5 g Glass bottle 5g
10452971 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10463330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414920050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 3268-49-3
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.167
InChI nøgle CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropanal
SMIL CSCCC=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)propionaldehyde
Navn note 95%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.05g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3SCH2CH2CHO
Mængde 5 g
Formel vægt 104.17
Procent renhed ≥96%
Fysisk form Liquid