Få mere at vide
3-(Methylthio)butyraldehyd, 95%
Artikelnummer. 11479517
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479517 50 g 50g
11469517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22033.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 16630-52-7 | C5H10OS | 118,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16630-52-7
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.19
MDL nummer MFCD00036622
InChI nøgle NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylthio butanal, 3-methylthio butyraldehyde, butanal, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl butanal, beta-methylthio butyraldehyde, fema no. 3374, butyraldehyde, 3-methylthio, potato butyraldehyde, 3-methylthiobutyraldehyde, butanal,3-methylthio
PubChem CID 61845
IUPAC navn 3-methylsulfanylbutanal
SMIL CSC(C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)butyraldehyde
Kogepunkt 63 °C til 65 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Mængde 50 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 118.2
Procent renhed 95%