Få mere at vide
3-(Methylthio)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11312179
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312179 1 g 1g
11322179 5 g 5g
11332179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27200.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 825-99-0 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Det bruges i de novo-designet af små molekyle-hæmmere rettet mod LEDGF/p75-HIV-integrase-interaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i de novo
design af små molekyle inhibitorer rettet mod LEDGF/p75-HIV integrase interaktion.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 825-99-0
Molekylær formel C8H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
MDL nummer MFCD00156993
InChI nøgle PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio benzoic acid, 3-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 3-methylthio, benzoic acid, m-methylthio, 3-mercaptobenzoic acid s-methyl ether, 3-methylsulfanyl-benzoic acid, 3-carboxythioanisole, pubchem10679
PubChem CID 220329
IUPAC navn 3-methylsulfanylbenzoesyre
SMIL CSC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)benzoic acid
Smeltepunkt 126°C to 132°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.21
Procent renhed 97%