Få mere at vide
3-methylsulfonylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667961 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10667961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424860025
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylsulphonylbenzoic acid
Navn note 95%
CAS 5345-27-7
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230 °C til 238 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O4S
Lineær formel SO2CH3C6H4COOH
MDL nummer MFCD00216488
Mængde 2.5 g
Synonym 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
InChI nøgle KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
IUPAC navn 3-methylsulfonylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 200.22
PubChem CID 220380
Formel vægt 200.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver