Få mere at vide
3-methylsulfonylanilinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10137570 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10137570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424870025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 80213-28-1 | C7H10ClNO2S | 207,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Navn note 95%
CAS 80213-28-1
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 227 °C til 230 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H10ClNO2S
Lineær formel SO2CH3C6H4NH2·HCl
MDL nummer MFCD00216487
Mængde 2.5 g
Synonym 3-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulfonylaniline hydrochloride, 3-methanesulfonylaniline hydrochloride, 3-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulphonylaniline hydrochloride, 3-methylsulfonyl phenyl amine hydrochloride, 3-methanesulfonyl-phenylamine hcl, 3-methylsulfonyl phenyl amine hcl, 3-methylsulfonyl anilinehydrochloride, 3-methansulphonylaniline hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
InChI nøgle ZMPXGSYLKFAGOV-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CS(=O)(=O)C1=CC=CC(N)=C1
IUPAC navn 3-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 207.67
PubChem CID 2735179
Formel vægt 207.68
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.