Få mere at vide
3-(Methylsulfonyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499340
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499340 1 g 1g
11409350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5345-27-7
Molekylær formel C8H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 200.208
MDL nummer MFCD00216488
InChI nøgle KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
PubChem CID 220380
IUPAC navn 3-methylsulfonylbenzoesyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Smeltepunkt 230°C to 238°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 200.21
Procent renhed 98%