Få mere at vide
3-(Methylsulfonyl)benzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15479687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479687 5 g 5g
15469687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52916.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 373384-18-0 | C7H9BO4S | 200,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373384-18-0
Molekylær formel C7H9BO4S
Molekylvægt (g/mol) 200.015
MDL nummer MFCD03092935
InChI nøgle HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2773542
IUPAC navn (3-methylsulfonylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 102 °C til 110 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 200.02
Procent renhed 98%