Få mere at vide
3-Methylstyren, 98%, stab. med 0,1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400827
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400827 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15400827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08072.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.92 DKK
    434.65 DKK / 5g
    Spare 71.27 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-80-1 | C9H10 | 118,179 g/mol
3-Methylstyren bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methylstyren bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i methanol, ether, benzen, acetone, ethanol, heptan. Opløselig i vand (0,09 g/L) ved 20 °C.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Pr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylstyrene
Navn note stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol
CAS 100-80-1
Smeltepunkt -82 °C til -81 °C
Tæthed 0.9
Kogepunkt 170 °C til 171 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Lugt Gennemtrængende
Molekylær formel C9H10
Brydningsindeks 1.541
MDL nummer MFCD00008617
Mængde 5 g
FN nummer UN2618
Beilstein 1304618
Synonym 3-methylstyrene, 3-vinyltoluene, 1-methyl-3-vinylbenzene, m-vinyltoluene, m-methylstyrene, benzene, 1-ethenyl-3-methyl, styrene, m-methyl, m-methyl styrene, meta-methylstyrene, unii-ffk4i9430g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, ether, benzen, acetone, ethanol, heptan. Opløselig i vand (0,09 g/L) ved 20 °C.
InChI nøgle JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C=C
IUPAC navn 1-ethenyl-3-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 118.179
PubChem CID 7529
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%