Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylsalicylic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 164,0 °C til 167,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3C6H3(OH)CO2H |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |