Få mere at vide
3-Methylsalicylic acid, 99%
Artikelnummer. 10448150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448150 5 g Glasflaske 5g
10588863 100 g Plastflaske 100g
10792021 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10448150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173340050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-40-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002448
InChI nøgle WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylsalicylic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164.0°C to 167.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(OH)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10, 220
Merck Index 15, 2570
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in chloroform, alcohol and ether
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver