Få mere at vide
3-Methylsalicylic acid, 99%
Artikelnummer. p-7046696
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11372787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15825.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
3-Methylsalicylsyre blev anvendt i syntesen af 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-on, 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-on, (R)-, (RS)-methyl-, (S)-hydroxy.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methylsalicylsyre blev brugt til syntese af 8-methyl-2-thioxo-2,3-
dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-on, 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-on, (S)-methyl-,xiin, (R)-, hydroxy-, (RS)-methyl
Opløselighed Opløselig i alkohol
, chloroform, æter og vand (varm).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-40-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002448
InChI nøgle WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylsalicylic acid
Smeltepunkt 163°C to 167°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2086811
Merck Index 14,2581
Opløselighedsinformation Soluble in Alcohol,Chloroform,Ether and Water (hot).
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%