Få mere at vide
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10389407 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10389407 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10389407 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
CAS 55589-47-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0800g/mL
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7NO
MDL nummer MFCD02181144
Mængde 1 g
Synonym 3-methylpicolinaldehyde, 3-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-pyridinaldehyde, 2-formyl-3-picoline, 3-methyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-3-methylpyridine, pyridinecarboxaldehyde, methyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridineformaldehyde
InChI nøgle JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(N=CC=C1)C=O
IUPAC navn 3-methylpyridine-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 121.139
PubChem CID 1501874
Formel vægt 121.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.