Få mere at vide
3-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 158.0611 |