Få mere at vide
3-Methylfuran-d3 (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 105855-05-8 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H3 O |
| Mængde | 1 x 1 mL |
| Synonym | Furan, 3-(methyl-d3)-, 3-Methylfuran D3 (Methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cocc1 |
| IUPAC navn | 3-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.12 |
| Formel vægt | 85.0607 |