Få mere at vide
3-Methylcholanthrene, TRC
Artikelnummer. 18080940
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080940 100 mg
18090840 250 mg
18090940 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294460100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-49-5
Molekylær formel C21 H16
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Synonym Benz[j]aceanthrylene, 1,2-dihydro-3-methyl-, Cholanthrene, 3-methyl- (8CI), 1,2-Dihydro-3-methylbenz[j]aceanthrylene, 20-MC, 20-Methylcholanthrene, 3-MC, 3-Methyl-1,2-dihydrobenzo[j]aceanthrylene, 3-Methyl-1,2-dihydrocyclopenta[ij]tetraphene, 3-Methylcholanthrene, MCA, Methylcholanthrene, NSC 21970
IUPAC navn 3-methyl-1,2-dihydrobenzo[j]aceanthrylene
SMIL Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcholanthrene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
Formel vægt 268.1252