Få mere at vide
3-methylbenzylamin, 98%
Artikelnummer. 11311767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311767 5 g 5g
11301767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04922.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-81-2
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00008118
InChI nøgle RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
IUPAC navn (3-methylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzylamine
Tæthed 0.96
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 507474
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%