Få mere at vide
3-methylbenzylamin, 98%
Artikelnummer. 10429260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10429260 25 g Glasflaske 25g
10051721 1 g Glasflaske 1g
10205920 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10429260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155480250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1369.65 DKK / 25g
    Spare 185.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-81-2
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008118
InChI nøgle RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
IUPAC navn (3-methylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9660g/mL
Kogepunkt 202,0 °C til 205,0 °C
Flammepunkt 80 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1,5350 til 1,5370
Mængde 25 g
Beilstein 12, 1134
Specifik vægtfylde 0.966
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.