Få mere at vide
3-Methylbenzylchlorid, 98%
Beskrivelse
3-Methylbenzylchlorid bruges som en organisk lysemitterende diode og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzyl chloride |
| Tæthed | 1.066 |
| Kogepunkt | 195 °C til 196 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.535 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 2040357 |
| Merck Index | 14,10091 |
| Vis mere |