Få mere at vide
3-Methylbenzyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11469692
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469692 25 g 25g
11479692 100 g 100g
11489692 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469692 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10784.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 620-19-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
3-Methylbenzylchlorid bruges som en organisk lysemitterende diode og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methylbenzylchlorid bruges som en organisk lysemitterende diode og som et mellemprodukt i organisk
syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-19-9
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00000909
InChI nøgle LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
PubChem CID 12102
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzyl chloride
Kogepunkt 195°C to 196°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Pungent
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2040357
Merck Index 14,10091
Formel vægt 140.61
Procent renhed 98%