Få mere at vide
3-Methylbenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479896 25 g 25g
11489896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20875.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-03-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00004646
InChI nøgle JJCKHVUTVOPLBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl alcohol, 3-methylphenyl methanol, m-tolyl carbinol, m-tolylmethanol, benzenemethanol, 3-methyl, unii-ttg38p37u6, m-methylbenzyl alcohol, 3-methylbenzylalcohol, m-methyl benzyl alcohol, 3-methyl-benzenemethanol
PubChem CID 11476
ChEBI CHEBI:27995
IUPAC navn (3-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzyl alcohol
Tæthed 1.013
Kogepunkt 216°C to 217°C
Flammepunkt 105°C (221°F)
Brydningsindeks 1.534
Mængde 25 g
Beilstein 2324516
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%