Få mere at vide
3-methylbenzophenon, 98+%
Beskrivelse
3-Methylbenzophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt eller Ketoprofen-mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzophenone |
| Tæthed | 1.093 |
| Kogepunkt | 316 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.598 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2045488 |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Formel vægt | 196.25 |
| Procent renhed | 99% |