Få mere at vide
3-methylbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11404137
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404137 10 g 10g
11414137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19568.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 643-65-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
3-Methylbenzophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt eller Ketoprofen-mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methylbenzophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt eller Ketoprofen-mellemprodukter.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-65-2
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00008535
InChI nøgle URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzophenone, 3-methyl-benzophenone, phenyl m-tolyl methanone, benzophenone, 3-methyl, 3-methylphenyl-phenylmethanone, methanone, 3-methylphenyl phenyl, 3-methylphenyl phenyl ketone, 3-benzoyltoluene, m-methylbenzophenone, zlchem 905
PubChem CID 69511
IUPAC navn (3-methylphenyl)-phenylmethanon
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzophenone
Tæthed 1.093
Kogepunkt 316°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.598
Mængde 10 g
Beilstein 2045488
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 196.25
Procent renhed 99%