Få mere at vide
3-Methylbenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 108°C to 111°C |
| Kogepunkt | 263°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002523 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3-Methylbenzoic acid, m-Toluic acid, 3-Methylbenzoic acid |