Få mere at vide
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11480183
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480183 1 g 1g
11490183 5 g 5g
11400193 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11375.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22053-74-3 | C10H8OS | 176.233 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22053-74-3
Molekylær formel C10H8OS
Molekylvægt (g/mol) 176.233
MDL nummer MFCD00052307
InChI nøgle DRZGHNXLEQHVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, pubchem7453, acmc-20an0e, 3-methylthianaphthene-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-benzothiophenecarboxaldehyde, 3-methyl benzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2 carboxaldehyde
PubChem CID 519918
IUPAC navn 3-methyl-1-benzothiophen-2-carbaldehyd
SMIL CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 1 g
Beilstein 121582
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.24
Procent renhed 98%