Få mere at vide
3-Methylbenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzenesulfonamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10) |
| Formel vægt | 171.0354 |