Få mere at vide
3-Methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Tolualdehyde |
| CAS | 620-23-5 |
| Molekylær formel | C8 H8 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolualdehyde, 3-Methylphenylcarboxaldehyde, 3-Tolualdehyde, NSC 1244, NSC 89859, m-Formyltoluene, m-Methylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 3-methylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vægt | 120.0575 |