Få mere at vide
3-Methylanisole, 99%
Artikelnummer. 11486964
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486964 50 g 50g
11496964 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486964 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21455.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-84-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
3-Methylanisol, bruges i vid udstrækning i kemisk reaktion som mellemprodukter for at opnå målmaterialer såsom farvestoffer, lægemidler, parfume, fotoinitiatorer og agrokemikalier. Det bruges også som opløsningsmiddel og i parfumeri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methylanisol, bruges i vid udstrækning i kemisk reaktion som mellemprodukter for at opnå målmaterialer såsom farvestoffer, lægemidler, parfume, fotoinitiatorer og agrokemikalier. Det bruges også som opløsningsmiddel og i parfumeri.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
og uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-84-5
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00008395
InChI nøgle OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
PubChem CID 7530
IUPAC navn 1-methoxy-3-methylbenzen
SMIL COC1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylanisole
Tæthed 0.969
Kogepunkt 175°C to 176°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.513
Mængde 50 g
FN nummer UN3271
Beilstein 907023
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylanisole