missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30482181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30482181 2.5 g 2.5g
30469888 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2870252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4174-83-8
Molekylær formel C22H25BrNP . HBr
Molekylvægt (g/mol) 495.2
Synonym Phosphonium, [3-(methylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (1:1:1) (ACI), [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide, hydrobromide (7CI), Phosphonium, [3-(methylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (8CI, 9CI), [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide hydrobromide
IUPAC navn 3-(methylamino)propyl-triphenylphosphanium;bromide;hydrobromide
SMIL Br.[Br-].CNCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C22H25NP.2BrH/c1-23-18-11-19-24(20-12-5-2-6-13-20,21-14-7-3-8-15-21)22-16-9-4-10-17-22;;/h2-10,12-17,23H,11,18-19H2,1H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formel vægt 493.017
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.