CAS RN 4174-83-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
[3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide, TRC
CAS: 4174-83-8 Molekylær formel: C22H25BrNP . HBr Molekylvægt (g/mol): 495.2 Synonym: Phosphonium, [3-(methylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (1:1:1) (ACI),[3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide, hydrobromide (7CI),Phosphonium, [3-(methylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (8CI, 9CI),[3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide hydrobromide IUPAC navn: 3-(methylamino)propyl-triphenylphosphanium;bromide;hydrobromide SMIL: Br.[Br-].CNCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3