Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3′-Methylacetophenone |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -9.0°C |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 218.0°C to 220.0°C |
| Flammepunkt | 85°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Vis mere |