Få mere at vide
3'-methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330044
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330044 25 g 25g
11320044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00440.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
3'-Methylacetophenon anvendes i farmaceutiske mellemprodukter og i organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3 -Methylacetophenon anvendes i farmaceutiske mellemprodukter og i
organiske ′mellemprodukter.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-74-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008742
InChI nøgle FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
IUPAC navn 1-(3-methylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Methylacetophenone
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 219°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 25 g
Beilstein 956637
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%