Få mere at vide
3-methylsalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30138610
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138610 5 g
30135131 1 g
30009083 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3260805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-40-9
Molekylær formel C8 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2,3-Cresotic acid (8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 2,3-Cresotinic acid, 2-Hydroxy-m-toluic acid, 3-MS, 3-Methyl-2-hydroxybenzoic acid, 3-Methyl salicylic acid, 3-Methylsalicylic acid, Cresotic acid, Cresotinic acid, Hydroxytoluic acid, NSC 17561, NSC 1772, NSC 50796, o-Cresotic acid, o-Cresotinic acid, o-Homosalicylic acid, β-Cresotinic acid
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methylbenzoesyre
SMIL Cc1cccc(C(=O)O)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylsalicylic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 152.0473