Få mere at vide
3-methylsalicylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylsalicylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 152.0473 |