Få mere at vide
3-Methyl Hippuric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl Hippuric Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| Formel vægt | 193.0739 |