Få mere at vide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446447 1 g 1g
15456447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33598.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116070-39-4
Molekylær formel C9H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 188.15
MDL nummer MFCD16652409
InChI nøgle KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, acmc-2099ru, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzaldehyde
PubChem CID 23036229
IUPAC navn 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL CC1=CC(=CC(C=O)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.469
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 188.15
Procent renhed 97%