Få mere at vide
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436917
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436917 250 mg 250mg
15426917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34016.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1448317-68-7
Molekylær formel C8H7F5O2S
Molekylvægt (g/mol) 262.194
MDL nummer MFCD16652478
InChI nøgle DHRPCCNJMXXYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 66523589
IUPAC navn 3-methyl-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoic acid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)S(F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 262.19
Procent renhed 97%