Få mere at vide
3-methyl-5-hexen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424417 25 g 25g
11404417 1 g 1g
11414417 5 g 5g
11309469 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11424417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20447.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-44-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1569-44-4
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00021826
InChI nøgle GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-5-hexen-3-ol, methylaethylallylcarbinol, methylethylallylcarbinol, 5-hexen-3-ol, 3-methyl, methylaethylallylcarbinol german, 5-hexen-3-ol, 3-methyl-, 3r, acmc-20m3dr, acmc-1bx1u, 3-methyl-5-hexene-3-ol
PubChem CID 15288
IUPAC navn 3-methylhex-5-en-3-ol
SMIL CCC(C)(O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-hexen-3-ol
Tæthed 0.84
Kogepunkt 138°C to 139°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%