Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11964591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11964591
Brand: Thermo Scientific Acros 446460010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 67192-42-1
InChI nøgle PCCXJSOGGOWRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoride, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoroide, 1-nitro-2-methyl-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 144223
IUPAC navn 2-methyl-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Kogepunkt 95.0°C (13.0 Torr)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H6F3NO2
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 205.13
Formel vægt 205.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.