Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 11319469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319469 10 g 10g
11443684 1 g 1g
11453684 5 g 5g
11463684 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11301.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96784-54-2 | C8H6N2O2 | 162,148 g/mol
3-Methyl-4-nitrobenzonitril bruges til at fremstille 4-amino-3-methyl-benzonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-4-nitrobenzonitril bruges til at fremstille 4-amino-3-methyl-benzonitril.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96784-54-2
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD00017615
InChI nøgle IHVNKSXTJZNBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-methyl-4-nitro, 5-cyano-2-nitrotoluene, 3-methyl-4-nitro-benzonitrile, 3-methyl-4-nitrobenzenecarbonitrile, 4-nitro-m-tolunitrile, 4-cyano-2-methylnitrobenzene, ihvnksxtjznbqa-uhfffaoysa
PubChem CID 2801434
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrobenzonitril
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 78 °C til 84 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2443778
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%