Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10592711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592711 100 g Plastflaske 100g
10702885 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127281000
CAS: 3113-71-1 | C8H7NR.4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3113-71-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007168
InChI nøgle XDTTUTIFWDAMIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18370
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H3(NO2)CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 481
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, m-toluic acid, 4-nitro, unii-elp258jxh0, 3-methyl-4-nitrobenzoicacid, 3-methyl-4-nitro-benzoic acid, elp258jxh0, benzoic acid,3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro benzoic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Amorft pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.