Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11452937
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452937 100 g 100g
11462937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15523.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 3113-71-1 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3113-71-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007168
InChI nøgle XDTTUTIFWDAMIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18370
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 215°C to 220°C
Mængde 100 g
Beilstein 1959154
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, m-toluic acid, 4-nitro, unii-elp258jxh0, 3-methyl-4-nitrobenzoicacid, 3-methyl-4-nitro-benzoic acid, elp258jxh0, benzoic acid,3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro benzoic acid
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%