Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413028 1 g 1g
11423028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18748.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72198-83-5
Molekylær formel C8H9N3O3
Molekylvægt (g/mol) 195.18
MDL nummer MFCD00220059
InChI nøgle SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzhydrazide, 3-methyl-4-nitrobenzene-1-carbohydrazide, benzoicacid, 3-methyl-4-nitro-, hydrazide, 2-methyl-1-nitrobenzene-4-carbohydrazide, acmc-20an0k, maybridge1_006277, 3-methyl-4-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3308571
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrobenzohydrazide
SMIL CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
Smeltepunkt 147°C to 149°C
Mængde 1 g
Formel vægt 195.18
Procent renhed 97%